(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR8704-1G
APOSOR8704-1GEA 232 EUR
APOSOR8704-1G
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₁NOS
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690247
CAS-Nummer: 857284-12-9