(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol hydrochloride, 2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride, 6-(Hydroxymethyl)pteridine-2,4-diamine hydrochloride
OR8715-5G
APOSOR8715-5GEA
108
EUR
APOSOR8715-5G
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol hydrochloride
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol hydrochloride
Formel:
C₇H₉ClN₆O Molecular Weight: 228,64 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191246 CAS-Nummer: 73978-41-3 |