(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
OR8745-500G
APOSOR8745-500GEA
162
EUR
APOSOR8745-500G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 98%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol Schmelzpunkt: 129…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043396 CAS-Nummer: 99395-88-7 |