2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 84.6 EUR
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006064
CAS-Nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR