4-Methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methyl-1H-imidazol
OR8780-500G
APOSOR8780-500GEA
63.8
EUR
APOSOR8780-500G
4-Methylimidazol 98%
4-Methylimidazol
Formel:
C₄H₆N₂ Molecular Weight: 82,11 g/mol Siedepunkt: 263 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 44…47 °C Dichte: 1,0416 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005201 CAS-Nummer: 822-36-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...