Natriumbutyrat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 0 EUR
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Schmelzpunkt: 250…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR