1,2-Dichlorbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichlorbenzol
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 178…180 °C
Schmelzpunkt: –18…–17 °C
Dichte: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR