2-Methylpiperidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8797-100ML
APOSOR8797-100MLEA 29 EUR
APOSOR8797-100ML
2-Methylpiperidin 99%
2-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005982
CAS-Nummer: 109-05-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II