4-Methylpiperidin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8800-500ML
APOSOR8800-500MLEA 109 EUR
APOSOR8800-500ML
4-Methylpiperidin
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molecular Weight: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Schmelzpunkt: 44320 °C
Dichte: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006005
CAS-Nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR