4-Chlor-1-methylpiperidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8801-1G
APOSOR8801-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8801-1G
4-Chlor-1-methylpiperidin 98%
4-Chlor-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₂ClN
Molecular Weight: 133.6192 g/mol
Siedepunkt: 160…165 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044489
CAS-Nummer: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR