2-Hydroxy-1-naphthaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde

OR8817-500G
APOSOR8817-500GEA 172 EUR
APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 191…193 °C/27mmHg
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004005
CAS-Nummer: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR