4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methyl thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
OR8850-10G
APOSOR8850-10GEA 154 EUR
APOSOR8850-10G
4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd 98%
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NOS
Molecular Weight: 127,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368277
CAS-Nummer: 82294-70-0