7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG
OR8850T-10MG
OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA
277
EUR
APOSOR8850T-100MG
APOSOR8850T-10MG
APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 310.347 g/mol Schmelzpunkt: 234.5…236.0 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00037969 CAS-Nummer: 66866-40-8 |