5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 219 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 114…116 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003234
CAS-Nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR