4'-Methoxypropiophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8854-100G
APOSOR8854-100GEA 48 EUR
APOSOR8854-100G
4'-Methoxypropiophenon 99%
4'-Methoxypropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 273…275 °C
Schmelzpunkt: 27…29 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009310
CAS-Nummer: 121-97-1