2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8868-1G
APOSOR8868-1GEA 30.6 EUR
APOSOR8868-1G
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClNO₂
Molecular Weight: 181,3841 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06656271
CAS-Nummer: 936249-33-1