2-Methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G
OR8870-5G
OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA
88.6
EUR
APOSOR8870-25G
APOSOR8870-5G
APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411572 CAS-Nummer: 163105-90-6 |