2-Amino-3-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8879-1G
OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA
89.9
EUR
APOSOR8879-1G
APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridin 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374874 CAS-Nummer: 10201-71-5 |