2-(4-Boronophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8881-1G
APOSOR8881-1GEA
760
EUR
APOSOR8881-1G
2-(4-Boronophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(4-Boronophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₂BNO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631225 CAS-Nummer: 373384-17-9 |