Methyl-5-bromvalerat
Lieferant: Apollo Scientific
OR8928-100G OR8928-25G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 0 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-25G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromvalerat
Methyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Dichte: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000265
CAS-Nummer: 5454-83-1