2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 193 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 98 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00235185
CAS-Nummer: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR