Syringasäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
OR8937-5G
APOSOR8937-5GEA
21.9
EUR
APOSOR8937-5G
Syringasäure 97%
Syringasäure
Formel:
C₉H₁₀O₅ Molecular Weight: 198,18 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002552 CAS-Nummer: 530-57-4 |