4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-3-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-3-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Brom-3-methylbenzolsulfochlorid
OR8938-25G
APOSOR8938-25GEA 253 EUR
APOSOR8938-25G
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269,55 g/mol
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094696
CAS-Nummer: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II