2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Cyanbenzolsulfochlorid
OR8940-25G
APOSOR8940-25GEA 150 EUR
APOSOR8940-25G
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 201.63 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052341
CAS-Nummer: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8 II