1,2-Diiodbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8941-100G OR8941-25G
APOSOR8941-100GEA 132 EUR
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G
1,2-Diiodbenzol 99%
1,2-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Siedepunkt: 282 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 23,3…23.7 °C
Dichte: 2,524 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001038
CAS-Nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR