4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-7-chlorosulphonylbenzofurazan, 4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulphonyl Chloride
OR8946-1G
APOSOR8946-1GEA 102 EUR
APOSOR8946-1G
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent.
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
Molecular Weight: 253,05 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191405
CAS-Nummer: 142246-48-8
UN: 3261
ADR: 8,II