6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR8948-25G
APOSOR8948-25GEA 78.3 EUR
APOSOR8948-25G
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
6-Chloro-2H-[1,4]benzoxazine-3(4H)-one
Formel: C₈H₆ClNO₂
Molecular Weight: 183,5917 g/mol
Schmelzpunkt: 215…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174511
CAS-Nummer: 7652-29-1