4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-Nitropyrazole-3-carboxylic acid
OR8951-100G
APOSOR8951-100GEA
161
EUR
APOSOR8951-100G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₄H₃N₃O₄ Molecular Weight: 157.085 g/mol Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090899 CAS-Nummer: 5334-40-7 |