3'-Phenoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Phenoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Phenoxyphenyl)ethanone
OR8954-1G
APOSOR8954-1GEA 60.9 EUR
APOSOR8954-1G
3'-Phenoxyacetophenon
3'-Phenoxyacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,2439 g/mol
MDL: MFCD08543460
CAS-Nummer: 32852-92-9
EINECS: 251-259-3