4-Piperidineethanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8972-1G OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8972-1G APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Siedepunkt: 228 °C
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006008
CAS-Nummer: 622-26-4
EINECS: 210-727-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR