L(+)-Leucinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8973-100G
APOSOR8973-100GEA 87 EUR
APOSOR8973-100G
L(+)-Leucinol 97%
L(+)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 100…105 °C
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Dichte: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063676
CAS-Nummer: 7533-40-6