3-(3-Aminophenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3-Aminophenyl)propanoic acid
OR8979-1G
APOSOR8979-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8979-1G
3-(3-Aminophenyl)propionsäure 95%
3-(3-Aminophenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153889 CAS-Nummer: 1664-54-6 |