N,N-Diethylanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.3 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Diethylanilin
N,N-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Siedepunkt: 217 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009042
CAS-Nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR