1,2,2,3-Tetrachlorpropan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8992-5G
APOSOR8992-5GEA
165
EUR
APOSOR8992-5G
1,2,2,3-Tetrachlorpropan 99%
1,2,2,3-Tetrachloropropane
Formel:
ClH₂CCCl₂CH₂Cl Molecular Weight: 181,88 g/mol Siedepunkt: 87…88 °C/50mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039362 CAS-Nummer: 13116-53-5 |