2-Chlor-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 202 EUR
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chlor-5-hydroxypyridin 98%
Formel: C₅H₄ClNO
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234050
CAS-Nummer: 41288-96-4