3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
OR900149-100G
APOSOR900149-100GEA
169
EUR
APOSOR900149-100G
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol 98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
Formel:
C₆H₁₂OSi Molecular Weight: 128.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002913 CAS-Nummer: 5272-36-6 |