5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900151-1G
APOSOR900151-1GEA 364 EUR
APOSOR900151-1G
5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol 98%
5-Chloro-4-methyl-2-nitrophenol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19374209
CAS-Nummer: 100278-74-8