3-(2-Chlorophenyl)propan-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900157-1G
APOSOR900157-1GEA
270
EUR
APOSOR900157-1G
3-(2-Chlorophenyl)propan-1-ol 98%
3-(2-Chlorophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁ClO Molecular Weight: 170,636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093567 CAS-Nummer: 6282-87-7 |