3-(3-Chlorophenyl)propan-1-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900159-1G
APOSOR900159-1GEA
270
EUR
APOSOR900159-1G
3-(3-Chlorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(3-Chlorophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁ClO Molecular Weight: 170,636 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028713 CAS-Nummer: 22991-03-3 |