4-Ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G
APOSOR900340-100GEA
186
EUR
APOSOR900340-100G
4-Ethoxybenzonitril 98%
4-Ethoxybenzonitril
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.18 g/mol Siedepunkt: 258 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001819 CAS-Nummer: 25117-74-2 |