4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900345-1G
OR900345-25G
OR900345-5G
APOSOR900345-1GEA
145
EUR
APOSOR900345-1G
APOSOR900345-25G
APOSOR900345-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11136694 CAS-Nummer: 1019619-83-0 |