3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Ethylsulphonyl)aniline
OR900357-1G OR900357-250MG
APOSOR900357-1GEA 580 EUR
APOSOR900357-1G APOSOR900357-250MG
3-(Ethanesulphonyl)aniline 96%
3-(Ethanesulphonyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11189664
CAS-Nummer: 83164-93-6