4-(Diethylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900360-100G
OR900360-25G
OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA
647
EUR
APOSOR900360-100G
APOSOR900360-25G
APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitril 98%
4-(Diethylamino)benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₄N₂ Molecular Weight: 174.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019754 CAS-Nummer: 2873-90-7 |