1,3-Dicyclopentylurea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900409-1G
APOSOR900409-1GEA
364
EUR
APOSOR900409-1G
1,3-Dicyclopentylurea 95%
1,3-Dicyclopentylurea
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13258925 CAS-Nummer: 58713-33-0 |