1-Bromo-3-(cyclopropylsulphonyl)benzene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900454-250MG
APOSOR900454-250MGEA
159
EUR
APOSOR900454-250MG
1-Bromo-3-(cyclopropylsulphonyl)benzene ≥98%
1-Bromo-3-(cyclopropylsulphonyl)benzene
Formel:
C₉H₉BrO₂S Molecular Weight: 261.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21879801 CAS-Nummer: 19433-09-1 |