3-(Cyclopropylmethoxy)propanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900474-1G
APOSOR900474-1GEA
270
EUR
APOSOR900474-1G
3-(Cyclopropylmethoxy)propanenitrile 97%
3-(Cyclopropylmethoxy)propanenitrile
Formel:
C₇H₁₁NO Molecular Weight: 125,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11136705 CAS-Nummer: 1019568-17-2 |