4-Chlor-2-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900545-5G
APOSOR900545-5GEA
166
EUR
APOSOR900545-5G
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol 98%
4-Chlor-2-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201140 CAS-Nummer: 129716-11-6 |