1-Bromo-4-(ethenyloxy)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-4-(vinyloxy)benzene
OR900581-1G
APOSOR900581-1GEA
364
EUR
APOSOR900581-1G
1-Bromo-4-(ethenyloxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(ethenyloxy)benzene
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199.045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21755355 CAS-Nummer: 1005-61-4 |