Ethyl 2-cyano-3-methyl-butanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-cyano-3-methylbutanoate
OR900594-1G
APOSOR900594-1GEA
502
EUR
APOSOR900594-1G
Ethyl 2-cyano-3-methyl-butanoate 97%
Ethyl 2-cyano-3-methyl-butanoate
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Molecular Weight: 155,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258612 CAS-Nummer: 3213-49-8 |