4-Methoxynaphthalen-1-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900640-1G
APOSOR900640-1GEA 364 EUR
APOSOR900640-1G
4-Methoxynaphthalen-1-amine 98%
4-Methoxynaphthalen-1-amine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molecular Weight: 173,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743196
CAS-Nummer: 16430-99-2